Merck
91991
Sigma-Aldrich
(R)-2-[(RP)-2-(二苯基膦)二茂铁基]-4-异丙基-2-噁唑啉三苯基膦氯化钌(II)络合物
≥97%
别名:
(1S)-1-(二苯基膦)-2-[(R)-4-异丙基-2-噁唑啉-2-基]二茂铁三苯基膦氯化钌(II)络合物(符合 CAS 标准), Naud 催化剂 SK-N003-1z
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H43Cl2FeNOP2Ru
分子量:
915.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].Cl[Ru]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.CC(C)[C@@H]5COC(=N5)[C]6[CH][CH][CH][C]6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C23H23NOP.C18H15P.C5H5.2ClH.Fe.Ru/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;;;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-15H;1-5H;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2/t21-;;;;;;/m0....../s1
InChI 密鑰
RKBAYBDGVOXZHR-FXULVREGSA-L
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)