Merck
72575
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-[2-(二苯基膦)苯基]-4-异丙基-2-噁唑啉
≥97.0% (CHN)
别名:
(R)-(+)-2-[2-(二苯基膦)苯基]-4,5-二氢-4-异丙基-噁唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24NOP
分子量:
373.43
Beilstein:
8156604
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (CHN)
表单
powder
旋光性
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
mp
85-90 °C
官能团
ether
phosphine
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
InChI key
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
可与铱催化剂发生不对称烷基化反应;不对称还原反应的手性配体
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A. Lightfoot et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 3047-3047 (1998)
J.P. Janssen, G. Helmchen
Tetrahedron Letters, 38, 8025 -8025 (1997)
相关内容
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.