Merck
901192
Sigma-Aldrich
1-叠氮-2-(2-甲氧基乙氧基)乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11N3O2
分子量:
145.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
表单
liquid
质量水平
存货情况
available only in USA
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
104.0 °F
闪点(°C)
40 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)