方案
≥95%
表单
liquid
折射率
n/D 1.441
密度
0.987
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
InChI key
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
其他客户在看
商品
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
在生化或生物偶联研究中,如何选择适合的交联剂令人苦恼。我们的选择指南可以帮助您找到与应用最匹配的产品。