Merck
901002
Sigma-Aldrich
多层碳纳米管
flake of bundled CNTs, >95% carbon basis, O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm
别名:
MWNT, 多壁碳纳米管
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
>95% carbon basis
外径 × 长度
10-40 nm × 0.5-1.5 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[C]
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该碳纳米管薄片是毫米级的多壁碳纳米管束。CNT的晶体质量已通过拉曼散射进行检测。G峰(1580 cm-1)和D峰(1350 cm-1)的强度比代表碳材料的石墨化质量。CNT的G/D为 ∼3,显示出高品质的晶体。
制备说明
化学气相沉积 (CVD) 法
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)