蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
同位素纯度
≥99 atom % D
方案
≥99% (CP)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
包含
0.05 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup