Merck
900643
Sigma-Aldrich
磷腈配体 P2-Et
ZerO2®, ≥98.0%
别名:
1-乙基-2,2,4,4,4-五(二甲氨基)-2λ5,4λ5-catenadi(磷腈), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
分子量:
339.40
Beilstein:
7485991
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級:
ZerO2®
等級
ZerO2®
化驗
≥98.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI 密鑰
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)