Merck
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H1215N5Na2O8P
分子量:
412.15
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
solution
浓度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)