Merck
900335
Sigma-Aldrich
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
Hexanedioic-13C6 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H10O4
分子量:
152.10
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥98% (CP)
表单
crystals
质量偏移
M+6
SMILES字符串
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
384.8 °F - closed cup
闪点(°C)
196 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)