Merck
89351
Sigma-Aldrich
D-3,3-二苯基丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
别名:
β-苯基-D-苯丙氨酸, (R)-2-氨基-3,3-二苯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15NO2
分子量:
241.29
Beilstein:
4906961
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
InChI key
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)