Merck
554510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-苄基-2,2-二苯基乙胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCH(NH2)CH2C6H5
CAS号:
分子量:
287.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
mp
74-78 °C (lit.)
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
InChI key
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)