About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15NO2
CAS号:
分子量:
241.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges