化驗
≥98.0%
折射率
n20/D 1.447
bp
211-213 °C (lit.)
密度
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter