方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H24N2O6.C12H23N/c1-12(2,3)20-10(18)14-7-8(9(16)17)15-11(19)21-13(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,19)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChI key
DPWKLGZKZRIVIE-QRPNPIFTSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3