Merck
86141
Sigma-Aldrich
磺化琥珀酸二环己酯 钠盐
≥98.0% (TLC)
别名:
二环己基磺基琥珀酸钠, 磺基琥珀酸二环己酯钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H25NaO7S
CAS号:
分子量:
384.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
描述
anionic
方案
≥98.0% (TLC)
表单
fibers
分子量
384.42 g/mol
杂质
≤2% water
应用
detection
官能团
ester
sulfonic acid
SMILES字符串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)