Merck
857823
Sigma-Aldrich
异硫氰酸 4-磺苯基酯 钠盐 一水合物
technical grade
别名:
4-异硫氰酰苯磺酸 钠盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaO3SC6H4NCS·H2O
分子量:
255.25
Beilstein:
3777198
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
powder
官能基
isothiocyanate
sulfonic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)