Merck
84590
Sigma-Aldrich
(+)-苜蓿烯
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
6566323
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D +176±3°, c = 10% in ethanol
折射率
n20/D 1.496
沸点
256 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@]3(C)C2=C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)10(3)12-5-6-13(15)14(11)12/h9,11-14H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m0/s1
InChI key
VOBBUADSYROGAT-VYDRJRHOSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)