化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.476-1.482
密度
1.21 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
不含卤素的离子液体
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)