Merck
83062
Sigma-Aldrich
12-羟基-4,7,10-三氧杂十二酸叔丁酯
≥97.0% (GC)
别名:
3-[2-(2-(2-羟基乙氧基)乙氧基)乙氧基]丙酸叔丁酯, 三乙二醇-O-丙酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H26O6
分子量:
278.34
Beilstein:
7638988
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.446
密度
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
ester
ether
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
InChI key
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
其他说明
合成组合化学所用间隔臂的中间体
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)