文件
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
别名:
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4N4
CAS号:
分子量:
84.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
200-521-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>225 °C
效力
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
溶解度
280 g/L
密度
1.138 g/cm3 at 20 °C
體積密度
650 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI 密鑰
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2