About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18N2O4
CAS号:
分子量:
266.29
Beilstein:
7625087
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥99.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3