主要文件
806838
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12141740
描述
Flash point 57.2 °F
表单
suspension
浓度
5 mg/mL (in ETH)
直径× 长度
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
颜色
gray
密度
0.8124 g/mL
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)