Merck
805130
Sigma-Aldrich
PLGA微球
2 μm average diameter
别名:
Degradex® PLGA, PLGA纳米粒子
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
平均直径
2 μm
mp
~50 °C
密度
1.3 g/cm3
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
复溶:
  • 从冰柜中取出产品。
  • 等待温度升至环境温度。
  • 向容器中加入去离子水或缓冲液。
  • 涡旋并超声处理5分钟,以确保微球充分混悬。
应用
普通PLGA颗粒用于测试药物输送研究中的系统兼容性。颗粒可以通过将药物或生物/化学实体附着到颗粒表面而用作载体。PLGA颗粒用于控释、缓释和靶向给药。
法律信息
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.