一般說明
在荧光纳米金刚石中,金刚石晶格中的氮空位中心提供荧光;与量子点或有机染料不同,这些中心的颜色不会发生光漂白或光致发光。这些突出的性能以及荧光纳米金刚石的生物相容性,大的表面积等。因此它们成为有前途的生物成像探针。
荧光纳米金刚石 (FND) 可以通过将人造金刚石纳米晶置于氦离子下制备。FND 具有生物相容性,其表面易于功能化。它是生物成像中非常有用的工具,主要是因为激光激发时从 FND 的缺陷中心发出的光子很容易穿透组织。FNDs 的发射非常稳定。FND 的平均尺寸是 120 nm。
产品可使用羧酸、羟基、酮、醚和/或氢进行功能化。
應用
FND 的潜在应用是作为体内纳米探针用于生物成像、细胞标记和细胞追踪。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting
Advances in Functional Materials, 23(46), 5737-5745 (2013)
The Exocytosis of Fluorescent Nanodiamond and Its Use as a Long-Term Cell Tracker
Small, 7(23), 3363-3370 (2011)
Nanodiamonds for optical bioimaging
Journal of Physics D: Applied Physics, 43(37), 374021-374021 (2010)
Mass production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds
Nature Nanotechnology, 3(5), 284-288 (2008)
商品
荧光纳米金刚石颗粒(FND)- 发现纳米金刚石颗粒的属性和应用。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.