Merck
797928
Sigma-Aldrich
荧光二氧化硅纳米珠
25 nm, lyophilized
别名:
二氧化硅纳米粒子, 荧光球珠, 荧光纳米粒子
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
分子量:
60.08
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
powder
粒徑
25 nm
螢光
λem 590 nm
紫外吸收
λ: 570 nm Amax
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
标记或染色剂的使用极大地帮助了生物学中复杂的生物相互作用研究,而生物分子的荧光标记也已被证明是多种生物学研究中必不可少的工具。凭借出色的荧光特性,二氧化硅纳米珠可应用于生物标记、生物成像、生物传感等领域。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
商品
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.