About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H29BN2O2
CAS号:
分子量:
316.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
InChI key
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3