Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3FN2O4 · xH2O
分子量:
174.09 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder
官能团
carboxylic acid
fluoro
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)