Merck
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14BNO4
分子量:
211.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
SMILES字符串
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)