化驗
95%
形狀
liquid
密度
1.584 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(OC(F)F)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF5O3S/c3-1(4)10-11(8,9)2(5,6)7/h1H
InChI 密鑰
DAANAKGWBDWGBQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二氟甲基三氟甲磺酸(HCF2OTf)是一种易于处理、空气稳定且不消耗臭氧的液体试剂,可用于二氟甲基化。在四氯化钛(TiCl4)存在下,它可以通过三氟甲基三甲基硅烷(TMSCF3)和三氟甲磺酸反应来制备。
應用
二氟甲基三氟甲磺酸酯(TfO-CHF2)可作为试剂用于:
它为在碱性条件下由醇和硫醇制备二氟甲基醚和硫醚提供了一种简单的方法。二氟甲基三氟甲磺酸也可以由硼酸和芳烃的 C-H 活化通过一锅法制得。
- 二氟甲基化反应。
- 通过与羟基化的N-基杂环反应制备二氟甲氧基杂环。
- 在铜和四丁基二氟三苯基硅酸铵(TBAT)的存在下通过用二芳基碘鎓盐处理以合成三氟甲基芳烃。
它为在碱性条件下由醇和硫醇制备二氟甲基醚和硫醚提供了一种简单的方法。二氟甲基三氟甲磺酸也可以由硼酸和芳烃的 C-H 活化通过一锅法制得。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.0 °F
閃點(°C)
57.22 °C
其他客户在看
Difluoromethoxylation of N-Heteroaromatics
Synfacts, 14(03), 0239-0239 (2018)
Synthesis of difluoromethyl ethers with difluoromethyltriflate.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(7), 2092-2095 (2013-01-12)
Difluoromethyl Triflate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 203(03), 1-1 (2001)
Tri-and difluoromethoxylated N-based heterocycles- Synthesis and insecticidal activity of novel F3CO-and F2HCO-analogues of Imidacloprid and Thiacloprid
Journal of Fluorine Chemistry, 203(03), 155-165 (2017)