Merck
792241
Sigma-Aldrich
Ethyl phosphonic acid-(methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13CH7O3P
分子量:
111.04
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O=P(O)(C[13CH3])O
InChI
1S/C2H7O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)/i1+1
InChI 密鑰
GATNOFPXSDHULC-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3