Merck
749621
Sigma-Aldrich
(3-溴丙基)膦酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8BrO3P
CAS号:
分子量:
202.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
108-113 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI 密鑰
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)