Merck
791822
Sigma-Aldrich
1,1-二甲基双胍-13C4,15N5 盐酸盐
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4H1115N5 HCl
分子量:
174.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+9
SMILES字符串
[15NH2][13C]([15NH][13C]([15N]([13CH3])[13CH3])=[15NH])=[15NH].Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-GNXMHKIVSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)