Merck
79179
Sigma-Aldrich
硝甲基苯砜
≥99.0% (T)
别名:
(硝甲基磺酰基)苯, (苯磺酰基)硝基甲烷, 苯磺酰硝基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2CH2NO2
CAS号:
分子量:
201.20
Beilstein:
1876502
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (T)
表单
crystals
mp
78-80 °C
官能团
amine
nitro
sulfone
SMILES字符串
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
其他说明
硝基甲烷的多功能酸性类似物;用于制备苯磺酰腈氧化物,苯磺酰腈氧化物是用于烯烃同步氰羟化的试剂;与烯烃进行环加成反应
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
E.E. Knaus
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)