Merck
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-氨基)-2-甲基丙酸
≥98.0% (TLC)
别名:
(R)-Boc-β2-高丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO4
分子量:
203.24
Beilstein:
7202037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)