Merck
78239
Sigma-Aldrich
(R)-3-苯基丁酸
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-β-甲基氢化肉桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2501477
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
折射率
n20/D 1.517
沸点
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
phenyl
SMILES字符串
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
其他说明
手性标准品。用于合成相应的醇、酰胺和烯烃;通过 Evans′ 烯醇酰亚胺进行立体选择性 α-胺化
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)