Merck
78172
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-苯基丁二酸
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O4
CAS号:
分子量:
194.18
Beilstein:
3201702
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −175±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
LVFFZQQWIZURIO-MRVPVSSYSA-N
其他說明
手性结构单元;制备 3-苯基吡咯烷;还原为 2-苯基-1,4-丁二醇以及合成二溴化物;制备 3-氧-1-茚满羧酸
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
G. Bettoni et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 13, 1053-1053 (1976)
H.-J. Hansen et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 325-325 (1982)
H.-J. Hansen et al.
Helvetica Chimica Acta, 62, 1120-1120 (1979)