Merck
779261
Sigma-Aldrich
2-叠氮基甲氧基苯 溶液
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
别名:
1-Azido-2-methoxybenzene solution, 2-Methoxyphenyl azide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3O
CAS号:
分子量:
149.15
Beilstein:
2091723
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
濃度
0.5 M in tert-butyl methyl ether
雜質
≤2.0% water
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
XBXJQBGKICADKR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-18.4 °F
閃點(°C)
-28 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)