Merck
778206
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid-α,α,2,5,6-d5
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D5H3O4
分子量:
173.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+5
SMILES字符串
OC1=C(O)C([2H])=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2
InChI key
CFFZDZCDUFSOFZ-QUWGTZMWSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)