Merck
489840
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-3,3-d2
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
L-4-羟基苯基(丙氨酸-3,3-d2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6H4CD2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
183.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]C([2H])([C@H](N)C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2
InChI key
OUYCCCASQSFEME-KETSZMSZSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)