Merck
778028
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H4O3
分子量:
101.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99%
表单
solid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
O=C(O1)C[13CH2]C1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-OUBTZVSYSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)