Merck
776955
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrOS
CAS号:
分子量:
205.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
72-77 °C
官能基
aldehyde
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(C1=C(C)C(Br)=CS1)=O
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4-5(7)3-9-6(4)2-8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
CNQKPFYSSHUZHW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)