Merck
772593
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯吡啶-4-甲醛
97%
别名:
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrClNO
分子量:
220.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
63-68 °C
官能团
aldehyde
bromo
chloro
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
InChI key
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)