Merck
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O4
CAS号:
分子量:
194.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
67-73 °C
官能团
aldehyde
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
InChI key
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)