Merck
77092
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)-L-苯基丙氨酸
≥96% (HPLC)
别名:
(S)-2-氨基-3-[3-(三氟甲基)苯基]丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10F3NO2
CAS号:
分子量:
233.19
Beilstein:
7031717
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)