Merck
658340
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-硝基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HCl2N3O2
CAS号:
分子量:
193.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
沸点
0.9 °C/0.5 mmHg
mp
28-32 °C
官能团
chloro
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
InChI key
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
固相合成二氨基嘌呤类化合物的中间体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)