Merck
76854
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-5,5′-二氯-2,2′-双(二苯基膦)-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯
≥97.0% (H-NMR)
别名:
(-)-(5,5′-二氯-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯基)-2,2′-二基-双(二苯基膦), (-)-2,2′-双(二苯基膦)-5,5′-二氯-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯, (R)-(-)-Cl-MeO-BIPHEP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H30Cl2O2P2
分子量:
651.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (H-NMR)
表单
crystals
旋光性
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
官能团
chloro
phosphine
SMILES字符串
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Bayer 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)