主要文件
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
别名:
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24ClOP
CAS号:
分子量:
418.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-174 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)