Merck
763659
Sigma-Aldrich
3-(烯丙氧基)-1-丙炔
97%
别名:
3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-propene, 3-(2-Propynyloxy)-1-propene, 3-Propargyloxy-1-propene, Allyl 2-propynyl ether, Allyl propargyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O
分子量:
96.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
折射率
n20/D 1.431
密度
0.8621 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C#CCOCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-3-5-7-6-4-2/h1,4H,2,5-6H2
InChI 密鑰
GAQOILKTBJWUQM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C