Merck
763136
Sigma-Aldrich
Chloro(2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I)
97%
别名:
Me4-tert-butyl XPhos-AuCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H53AuClP
分子量:
713.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
221-224 °C (decomposition)
SMILES字符串
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)