方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
289-294 °C (decomposition)
SMILES字符串
Cl[Au].COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
CDLGGLLRZVWITN-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3